安全性情報
8.20230
Sigma-Aldrich
3-Butyne-2-ol
(55% solution in water) for synthesis
別名:
1-Butyn-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
30 hPa ( 20 °C)
品質水準
自己発火温度
340 °C
有効性
57 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5-46 % (v/v)
pH
4-6 ( in H2O, ready-to-use solution)
bp
95-96 °C/1013 hPa
mp
-12 °C
転移温度
flash point 44 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (iodometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.955
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体