Merck
728187
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propyn-1-one
≥95.0% (HPLC)
別名:
1-Phenylpropynone, Ethynyl phenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥32,700
¥32,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥32,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
606216
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
lumps
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChI Key
JITPLZPWKYUTDM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728187-250MG:
728187-BULK:
728187-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Jaenicke et al.
European journal of biochemistry, 138(2), 319-325 (1984-01-16)
3-Oxo-3-phenylpropyne and 3-oxo-3-phenylpropene were synthesized as active-site-directed irreversible inhibitors of the bitter almond hydroxynitrile lyase (EC 4.1.2.10), an FAD-protein. The substrate and competitors (e.g. benzoate) decrease the rate of the inhibitor-mediated deactivation of the enzyme. By excess addition of either
Unsaturated lactones; researches on acetylenic compounds; a new route to growth-inhibitory alpha beta-ethylenic gamma- and delta-lactones.
L J HAYNES et al.
Journal of the Chemical Society, 954-957 (1946-10-01)