Merck
464821
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-ブチン-2-オール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
70.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D +45°, neat
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m1/s1
InChI Key
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
アプリケーション
プロパルギルアルコ-ルは、新たな第2世代5-リポキシゲナ-ゼ阻害薬の合成に用いる重要な出発物質です。
ヘリカルポリアセチレンを合成する際のルテニウム触媒による重合反応に用います。
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol may be used as a starting material in the multi-step synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
464821-VAR:
464821-5G:
464821-1G:
464821-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improved large-scale synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate from (R)-3-butyn-2-ol.
Fu X, et al.
Organic Process Research & Development, 6(3), 308-310 (2002)
Ku, Y.-Y. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2733-2733 (1995)
Bell, R.L. et al.
Lipid Mediators, 6, 529-529 (1993)
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)