Merck
447153
Sigma-Aldrich
trans-3-ヘキセン
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,380
5 G
¥16,700
¥5,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,380
5 G
¥16,700
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1718859
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
67 °C (lit.)
密度
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC\C=C\CC
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
447153-BULK:
447153-VAR:
447153-1G:
447153-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study on the separation of 1-hexene and trans-3-hexene using ionic liquids.
Jiqin Z, et al.
Fluid Phase Equilibria, 247(1), 102-106 (2006)
Synthesis and ene reactions of di-(-)-menthyl diazenedicarboxylate.
Brimble MA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(7), 2007-2016 (1996)
Oligomers from the ozonolyses of cis-and trans-3-hexene and cis-and trans-2, 5-dimethyl-3-hexene
Murray RW and Su JS.
The Journal of Organic Chemistry, 48(6), 817-822 (1983)
Electronic effects of bis (2-aryl-4, 5, 6, 7-tetrahydroindenyl) titanocene dichlorides on the catalytic epoxidation of trans-3-hexene.
Halterman RL and Ramsey TM.
Journal of Organometallic Chemistry, 465(1), 175-179 (1994)
Alla Zelenyuk et al.
Faraday discussions, 200, 143-164 (2017-06-06)
When secondary organic aerosol (SOA) particles are formed by ozonolysis in the presence of gas-phase polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), their formation and properties are significantly different from SOA particles formed without PAHs. For all SOA precursors and all PAHs, discussed