Merck
538493
Sigma-Aldrich
cis-2-へキセン
95%
別名:
(2Z)-2-Hexene, (Z)-2-Hexene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,280
5 G
¥17,900
¥5,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,280
5 G
¥17,900
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1719019
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
密度
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC\C=C/C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3-
InChI Key
RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
cis-2-ヘキセンは、ヘキセンの異性体の1つです。n-オクタン中の二酸化チタン上のPd78(phen) [phen = 1,10-フェナントロリン]の存在下での半水素化により、2-ヘキシンから得られます。[1]cis-2-ヘキセンは、酸化ニッケル-シリカ-アルミナ触媒の存在下でのプロピレンの二量化からの主要生成物の1つとして形成されます。[2]コバルト触媒の存在下でフェニルシランとの異性化/ヒドロシリル化反応を受けて、1-ヘキシルフェニルシランが得られます。[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
538493-1G:
538493-VAR:
538493-5G:
538493-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid, Regioconvergent, Solvent-Free Alkene Hydrosilylation with a Cobalt Catalyst.
Chen C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(41), 13244-13247 (2015)
The dimerization of propylene over a nickel oxide-silica-alumina catalyst.
Imai H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(1), 45-48 (1968)
Synthesis and catalytic properties of large ligand stabilized palladium clusters.
Schmid G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 107(1), 95-104 (1996)
Chiara Giorio et al.
Faraday discussions, 200, 559-578 (2017-06-06)
Ozonolysis of alkenes is a key reaction in the atmosphere, playing an important role in determining the oxidising capacity of the atmosphere and acting as a source of compounds that can contribute to local photochemical "smog". The reaction products of
Sören Reinhard et al.
ChemMedChem, 12(17), 1464-1470 (2017-07-18)
Cationic lipo-oligomers containing unsaturated oleic acid are potent siRNA carriers based on electrostatic and hydrophobic lipo-polyplex formation and endosomal membrane destabilization. Lipo-oligomers can be produced by solid-phase-supported synthesis in sequence-defined form. However, the trifluoroacetic acid (TFA)-mediated removal of acid-labile protecting