Merck
143774
Sigma-Aldrich
2-Pentene (mixture of cis and trans)
99%
別名:
β-Amylene, β-n-Amylene, 1-Methyl-2-ethylethylene, 3-Pentene, sym-Methylethylethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,600
100 G
¥39,600
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,600
100 G
¥39,600
About This Item
化学式:
CH3CH2CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
969151
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
8.06 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.38 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
密度
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC=CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Pentene undergoes addition reaction with phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts[1].
アプリケーション
2-Pentene (mixture of cis and trans) was used in the synthesis of polycyclopentene by ring-opening metathesis polymerization[2].
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-49.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
143774-25G:
143774-BULK:
143774-100G:
143774-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of narrow-distribution polycyclopentene using a ruthenium ring-opening metathesis initiator.
Myers SB and Register RA.
Polymer, 49(4), 877-882 (2008)
Bing-Jun Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(16), 6154-6161 (2007-07-03)
Addition of phenoxathiin cation radical (PO*+) to acyclic alkenes in acetonitrile (MeCN) solution occurred stereospecifically to form bis(10-phenoxathiiniumyl)alkane adducts. Stereospecific trans addition is ascribed to the intermediacy of an episulfonium cation radical. The alkenes used were cis- and trans-2-butene, cis-