Merck
446823
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluoro-1-nonanol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,190
¥7,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,190
About This Item
化学式:
CF3(CF2)7CH2OH
CAS番号:
分子量:
450.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
176 °C/740 mmHg (lit.)
mp
66-69 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F17O/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h27H,1H2
InChI Key
BSXJTDJJVULBTQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
446823-25G:
446823-VAR:
446823-BULK:
446823-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)