Merck
281042
Sigma-Aldrich
テトラデカフルオロヘキサン
99%
別名:
パーフルオロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)4CF3
CAS番号:
分子量:
338.04
Beilstein:
1802113
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.252 (lit.)
bp
58-60 °C (lit.)
mp
-74 °C (lit.)
密度
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
InChI Key
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
気相のテトラデカフルオロヘキサンはリチウムアマルガムと自発的に反応し、フッ化リチウムおよび元素状高分子炭素と少量の超化学量論的リチウムによる完全混和した固体を生成します
アプリケーション
テトラデカフルオロヘキサンは以下の用途に使用されています:
  • 温度応答型相分離溶液の調製におけるフルオロカーボン有機溶媒
  • 沸騰熱伝達機構の調査
  • fluorous biphasic singlet oxygenationの光増感剤
  • 光酸化反応の新しい反応媒体
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
281042-VAR:
281042-BULK:
281042-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 26, 1861-1861 (1996)
Journal of Heat Transfer, 118, 429-429 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 118, 5312-5312 (1996)
Michael P Grubb et al.
Nature chemistry, 8(11), 1042-1046 (2016-10-22)
Spectroscopically observing the translational and rotational motion of solute molecules in liquid solutions is typically impeded by their interactions with the solvent, which conceal spectral detail through linewidth broadening. Here we show that unique insights into solute dynamics can be
Koichi Kitaguchi et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 30(6), 687-690 (2014-06-13)
A fluorocarbon and hydrocarbon organic solvent mixture is known as a temperature-induced phase-separation solution. When a mixed solution of tetradecafluorohexane as a fluorocarbon organic solvent and hexane as a hydrocarbon organic solvent (e.g., 71:29 volume ratio) was delivered in a