Merck
630985
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-N-メチルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,700
¥22,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,700
About This Item
化学式:
BrC6H4NHCH3
CAS番号:
分子量:
186.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6120 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI Key
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630985-1G:
630985-VAR:
630985-5G:
630985-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)