Merck
455059
Sigma-Aldrich
ビスフェノール A エトキシラートジメタクリラート
average Mn ~1,700, EO/phenol 15, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
2,2-ビス(4-メタクリロキシポリエトキシフェニル)プロパン, エトキシル化ビスフェノールA ジメタクリレート, ビスフェノール A-エチレンオキサイド付加物ジメタクリレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~1,700
品質水準
含みます
200 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
組成
EO/phenol, 15
屈折率
n20/D 1.493
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビスフェノールAエトキシラートジメタクリラートは、3Dプリンティング用の組織模倣材料や架橋ゲル電解質の製造および光重合プロセスを介した共重合体の合成のための前駆体として広く使用されているアクリル架橋剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455059-BULK:
455059-100ML:
455059-VAR:
455059-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
3D printing of noncytotoxic high-resolution microchannels in Bisphenol-a ethoxylate dimethacrylate tissue-mimicking materials
Roger Domingo-Roca, et al.
3D printing and additive manufacturing (2022)
A study of cross-linked PEO gel polymer electrolytes using bisphenol A ethoxylate diacrylate: ionic conductivity and mechanical properties
Yongku Kang, et al.
Journal of Power Sources, 119-121, 432-437 (2003)
UV light copolymerization of dimethyl vinylphosphonate with bisphenol A ethoxylate dimethacrylate
Lavinia Macarie, et al.
Iranian Polymer Journal, 25, 437-442 (2016)
Forrest A Landis et al.
Biomacromolecules, 7(6), 1751-1757 (2006-06-14)
Model tissue engineering scaffolds based on photocurable resin mixtures with sodium chloride have been prepared for optical imaging studies of cell attachment. A photoactivated ethoxylated bisphenol A dimethacrylate was mixed with sieved sodium chloride (NaCl) crystals and photocured to form
Sabine H Dickens et al.
European journal of oral sciences, 112(5), 452-457 (2004-10-02)
An experimental resin-based bioactive calcium phosphate cement, intended as a pulp capping and basing material, was evaluated for dentin shear bond strength and microleakage. The interfacial morphology was examined by scanning electron microscopy (SEM). For microleakage, dentin cavities without (Group
資料
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。