Merck
425583
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸p-トリル
97%
別名:
p-トリルトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
240.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
115 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14-15(12,13)8(9,10)11/h2-5H,1H3
InChI Key
XXSBXVHIYGQWDV-UHFFFAOYSA-N
詳細
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate (p-tolyl triflate) is an aryl triflate.
アプリケーション
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate (p-tolyl triflate) may be used in the asymmetric α-arylation of ketones[1] and arylation of pyridine N-oxide.[2]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425583-VAR:
425583-BULK:
425583-5G:
425583-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct arylation of azine N-oxides with aryl triflates.
Schipper DJ, et al.
Tetrahedron, 65(26), 4977-4983 (2009)
Xuebin Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(1), 195-200 (2007-12-14)
The asymmetric alpha-arylation of ketones with aryl triflates is described, and the use of this electrophile with nickel and palladium catalysts containing a segphos derivative increases substantially the scope of highly enantioselective arylations of ketone enolates. The combination of aryl