アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
218-220 °C/751 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
IQISOVKPFBLQIQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
423262-10G:
423262-1G:
423262-VAR:
423262-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック