Merck
400246
Sigma-Aldrich
リチウムエトキシド 溶液
1.0 M in ethanol
別名:
Lithium ethanolate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥21,300
¥21,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥21,300
About This Item
化学式:
CH3CH2OLi
CAS番号:
分子量:
52.00
Beilstein:
3909950
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
core: lithium
濃度
1.0 M in ethanol
密度
0.821 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400246-BULK:
400246-100ML:4548173939841
400246-800ML:
400246-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)