Merck
D137200
Sigma-Aldrich
2,6-ジメトキシトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
152.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
crystals
mp
39-41 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(OC)c1C
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D137200-100G:
D137200-25G:
D137200-VAR:
D137200-BULK:
試験成績書(COA)