安全性情報
8.01812
Sigma-Aldrich
Benzylamine
for synthesis
別名:
Benzylamine, Phenylmethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N
CAS番号:
分子量:
107.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-854-1
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
1.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
405 °C
有効性
552 mg/kg LD50, oral (Rat)
1350 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-8.2 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
-42.8 °C
転移温度
flash point 72 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI Key
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Organic synthesis in water with covalent organic frameworks: Research on fully conjugated covalent organic framework nanosheets, facilitated by catalysts like benzylamine, demonstrates their effectiveness in visible-light-driven organic synthesis, promoting environmentally friendly chemical processes (Ma et al., 2024).
  • Photocatalytic oxidation of amines with microporous polymers: Demonstrates the confined synthesis of conjugated microporous polymers, utilizing benzylamine as a substrate for selective photocatalytic oxidation of amines, a technique applicable in the purification of chemical substances and environmental cleanup (You et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.983
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体