Merck
407852
Sigma-Aldrich
tert-ブチルジメチルシリルシアニド
97%
別名:
tert-ブチル-シアノ-ジメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2CN
CAS番号:
分子量:
141.29
Beilstein:
2234709
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C7H15NSi/c1-7(2,3)9(4,5)6-8/h1-5H3
InChI Key
CWAKIXKDPQTVTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルジメチルシリルシアニド(TBDMSCN)は、より大きなトリアルキルシリルシアニドです。[1]エナンチオピュアな4-オキソアゼチジン-2-カルバルデヒドのシアノシリル化に関与します。[2]ルイス酸または塩基触媒の存在下での立体障害ケトンへのTBDMSCNの添加が研究されています。ZnI2触媒によるTBDSCNの2,2-ジメチルシクロヘキサノン、2,2,6-トリメチルシクロヘキサノンおよび2,2,6,6-テトラメチルシクロヘキサノンへの付加により、保護されたシアノヒドリンが得られます。[3]
アプリケーション
tert-ブチルジメチルシリルシアニドは、エポキシドを介してβ-イソニトリルアルコールを形成するための試薬として使用できます。[4]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
407852-1G:4548173146638
407852-VAR:
407852-10G:4548173146621
407852-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benito Alcaide et al.
The Journal of organic chemistry, 72(21), 7980-7991 (2007-09-18)
The cyanosilylation of enantiopure 4-oxoazetidine-2-carbaldehydes with tert-butyldimethylsilyl cyanide was promoted by either molecular sieves or catalytic amount of sodium carbonate to give O-silylated beta-lactam cyanohydrins with good yield and diastereoselectivity. In contrast, Lewis acids did not effectively promote the cyanosilylation
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5010-5010 (1986)
P(RNCH2CH2)N: efficient catalysts for the cyanosilylation of aldehydes and ketones.
Fetterly BM and Verkade JG.
Tetrahedron Letters, 46(46), 8061-8066 (2005)
Addition of tert-butyldimethyl-or tert-butyldiphenylsilyl cyanide to hindered ketones.
Golinski M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 159-164 (1993)