Merck
H8706
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロベンゼン
99%
別名:
パーフルオロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,400
25 G
¥8,100
100 G
¥23,800
¥3,400
単価¥4,400割引23%
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,400
25 G
¥8,100
100 G
¥23,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6F6
CAS番号:
分子量:
186.05
Beilstein:
1683438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
¥3,400
単価¥4,400割引23%
出荷予定日2025年3月26日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
80-82 °C (lit.)
mp
3.7-4.1 °C (lit.)
密度
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI Key
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサフルオロベンゼンは、
  • 遷移金属ハロゲン化物存在下での反応で、グリニャール反応を受けることができる、対応するパーフルオロアリルマグネシウム化合物を形成する臭化エチル・マグネシウム、[1]
  • 対応するヘキサキス(アリルオキシ)ベンゼンを形成する、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン(DMEU)中の適切なフェノールのナトリウム塩と反応できます。[2]
  • 新規のルテニウム(0)とオスミウム(0)ヘキサフルオロベンゼン複合体を合成するためのリガンドとして、[3]
  • ルテニウムベース触媒存在下で四置換オレフィンを形成する閉環メタセシス(RCM)のための溶媒およびプロモーターとして使用できます。[4]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
H8706-VAR:
H8706-25G:
H8706-100G:
H8706-BULK:
H8706-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of new ? 4-hexafluorobenzene complexes of ruthenium and osmium from atoms of the metals: crystal structure of [Ru (? 6-C 6 H 3 Me 3-1, 3, 5)(? 4-C 6 F 6)]
Martin A, et al.
Journal of the Chemical Society, (15), 2251-2255 (1994)
Synthesis of hexakis (aryloxy) benzenes: x-ray analysis of hexakis (phenyloxy) benzene and of the acetonitrile clathrate of hexakis (3, 5-dimethylphenyloxy) benzene
Gilmore C J, et al.
Tetrahedron Letters, 24(31), 3269-3272 (1983)
A new synthesis of perfluoroaromatic Grignard reagents.
Respess W L, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 18(2), 263-274 (1969)
A hexafluorobenzene promoted ring-closing metathesis to form tetrasubstituted olefins.
Rost D, et al.
Tetrahedron Letters, 49(41), 5968-5971 (2008)
Markus Allesch et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(5), 1081-1089 (2007-02-03)
We report on the aqueous hydration of benzene and hexafluorobenzene, as obtained by carrying out extensive (>100 ps) first principles molecular dynamics simulations. Our results show that benzene and hexafluorobenzene do not behave as ordinary hydrophobic solutes, but rather present