Merck
269212
Sigma-Aldrich
ピルボニトリル
90%
別名:
2-オキソプロピオニトリル, アセチルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,900
25 G
¥82,500
¥23,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,900
25 G
¥82,500
About This Item
化学式:
CH3COCN
CAS番号:
分子量:
69.06
Beilstein:
1737633
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
InChI Key
QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ピルボニトリルの赤外線スペクトルが調べられました[1]
約5%のメシチレンが含まれている可能性があります
アプリケーション
ピルボニトリルは、THF中でのMe2CuLiとの反応によるクプラート・カルボニルπ-錯体の合成において使用されました[2]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
269212-VAR:
269212-BULK:
269212-5G:4548173126968
269212-1G:4548173126944
269212-25G:4548173126951
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Damien Forthomme et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7439-7450 (2015-03-31)
Frequency-modulated laser transient absorption has been used to monitor the ground-state rotational energy-transfer rates of CN radicals in a double-resonance, depletion recovery experiment. When a pulsed laser is used to burn a hole in the equilibrium ground-state population of one
Steven H Bertz et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(29), 3010-3012 (2013-03-06)
Rapid injection of pyruvonitrile or benzoyl cyanide into solutions of Me2CuLi in THF-d8 at -100 °C gave complexes that were stable at this temperature. 1D NMR with multiply labelled substrates ((13)C/(15)N) and 2D NMR ((1)H/(13)C) identified them as the first
M P Bernstein et al.
The Astrophysical journal, 476(2), 932-942 (1997-02-20)
We present the 2320-2050 cm-1 (4.31-4.88 micrometers) infrared spectra of 16 solid-state nitriles, isonitriles, and related compounds in order to facilitate the assignment of absorption features in a spectral region now becoming accessible to astronomers for the first time through