276863
別名:
シアノジエチルアラン, シアノジエチルアルミニウム
276863-100ML
¥35,500
1 of 10
Sigma-Aldrich
212849
シアン化トリメチルシリル
471356
メタンスルホン酸
230367
三臭化ホウ素
198048
トリメチルアルミニウム 溶液
216143
テトラブチルアンモニウムフルオリド 溶液
225770
リチウムビス(トリメチルシリル)アミド 溶液
563919
塩化アルミニウム
215007
ジイソブチルアルミニウムヒドリド 溶液
290319
3,5-Difluorobenzyl bromide
192759
エチルアルミニウムジクロリド 溶液
liquid
100
1.0 M in toluene
0.864 g/mL at 25 °C
CC[Al](CC)C#N
1S/2C2H5.CN.Al/c3*1-2;/h2*1H2,2H3;;
KWMUAEYVIFJZEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
有機アルミニウム試薬
Danger
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 3
44.6 °F - closed cup
7 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
第一種指定化学物質
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
276863-BULK: 276863-PZ: 276863-100ML:4548173128917 276863-800ML:4548173128924 276863-VAR: 276863-4X25ML:4548173355672
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。