Merck
248835
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホニルシアニド
technical grade, 95%
別名:
p-トリルスルホニルシアニド, トシルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,700
5 G
¥44,750
¥14,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,700
5 G
¥44,750
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2CN
CAS番号:
分子量:
181.21
Beilstein:
2048159
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
官能基
sulfone
thiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
InChI Key
JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
p-トルエンスルホニルシアニドは、電子不足ニトリルです。これは、シクロヘキセノンのシリルエノールエーテルとのヘテロ‐ディールス‐アルダー反応を経て、加水分解されやすい[4+2]付加体を生成します。[1]これはアジドとの容易な[2+3]付加環化反応を経て、5-スルホニルテトラゾールを生成します。[2]また、p-トルエンスルホニルシアニドは、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン(DBU)または1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)の存在下でアルコールと反応してスルフィン酸塩を生成します。[3]
アプリケーション
p-トルエンスルホニルシアニドは、下記の用途で使用することができます:
  • 多官能性ニトリルの生成。[4]
  • B-アルキルカテコールボランのフリーラジカルによるシアノ化。[5]
  • 1,3-ビス-シリルエノールエーテルとのヘテロ‐ディールス‐アルダー反応による4-ヒドロキシピリジンの合成。[6]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
248835-VAR:
248835-5G:
248835-1G:
248835-25G:
248835-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A click chemistry approach to tetrazoles by Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition: synthesis of 5-acyltetrazoles from azides and acyl cyanides.
Zachary P Demko et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(12), 2113-2116 (2002-06-17)
Radical-mediated alkenylation, alkynylation, methanimination, and cyanation of B-alkylcatecholboranes.
Arnaud-Pierre Schaffner et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(35), 5847-5849 (2006-08-05)
Preparation of polyfunctional nitriles by the cyanation of functionalized organozinc halides with p-toluenesulfonyl cyanide.
Klement I, et al.
Tetrahedron Letters, 34(29), 4623-4626 (1993)
O-Sulfinylation of alcohols with methanesulfonyl cyanide or p-toluenesulfonyl cyanide.
Barton DHR, et al.
Tetrahedron, 47(44), 9167-9178 (1991)
Synthesis of 2-(Arylsulfonyl)-4-hydroxypyridines by Hetero-Diels-Alder Reaction of 1,3-Bis-Silyl Enol Ethers with Arylsulfonyl Cyanides
Thomas Emmrich, et al.
Synthesis, 2551-2555 (2006)