Merck
406139
Sigma-Aldrich
クロロジシクロヘキシルボラン
98%
別名:
ジシクロヘキシルクロロボラン, ジシクロヘキシルボリルクロリド, ジシクロヘキシルボロンクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)2BCl
CAS番号:
分子量:
212.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
製品406139は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
bp
100-101 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI Key
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ケトンやその他カルボニル誘導体の、位置選択的および立体選択的エノ-ルホウ素化用の簡便な試薬です[1]
以下の反応物質です。
  • アルドール付加反応
  • 向山アルドール付加
  • マイクロ波アシスト閉環メタセシス反応
  • 芳香族アルジミンのCアルキル化
  • 可逆的ケトン-ケトンアルドール反応
  • アルデヒドとの高立体選択的および抗立体選択的アルドール反応ヘキセノン
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
406139-BULK:
406139-VAR:
406139-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 57, 499-499 (1992)