アプリケーション
メチルトリオクチルアンモニウムクロリドは以下の用途に使用できます。
- 超音波照射下での芳香族アルデヒド、ジメドンおよびアミンからのアクリジンジオン誘導体の合成における触媒として。
- 芳香族アルデヒドとメチルジアジンを使用した拡張π系の合成における触媒として。
- H2O中でのさまざまなアリール塩化物やヘテロアリール塩化物のSuzuki-Miyauraクロスカップリング反応に使用される触媒系の構成要素として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69485-50G:
69485-10G:
69485-BULK:
69485-VAR:
69485-INTR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
A highly active catalytic system for Suzuki--Miyaura cross-coupling reactions of aryl and heteroaryl chlorides in water
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(47), 9410-9417 (2012)
Quaternary ammonium salt-assisted synthesis of extended pi-systems from methyldiazines and aromatic aldehydes
Synthetic Communications, 31(20), 3167-3173 (2001)
Journal of hazardous materials, 196, 201-209 (2011-10-07)
The coarse PVA-alginate matrix gel beads entrapping the micro-droplets of the ionic liquid tricaprylylmethylammonium 2-(methylthio) benzoate ([A336][MTBA]) as novel solid-phase extractants were prepared for the removal of mercury (II) from aqueous media. The ionic liquid [A336][MTBA] immobilized PVA-alginate beads (PVA/IL)
Journal of hazardous materials, 162(1), 373-377 (2008-06-28)
A simple and selective method for the determination of cadmium in water samples by FAAS after solid phase extraction has been developed. The method is based on the sorption of cadmium as CdI(4)(2-) on octadecyl silica membrane disks modified by
Methyltrioctylammonium chloride catalysed sonochemical synthesis of acridine diones
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 125(5), 989-992 (2013)