Merck
404675
Sigma-Aldrich
Isophorone oxide
99%
別名:
2,3-Epoxy-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexanone, 2,3-Epoxy-3,5,5-trimethylcyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2,3-epoxycyclohexanone, 4,4,6-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, Epoxyisophorone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O2
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
75-76 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(=O)C2OC2(C)C1
InChI
1S/C9H14O2/c1-8(2)4-6(10)7-9(3,5-8)11-7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
ROTNQFPVXVZSRL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
404675-BULK:
404675-5G:
404675-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and