アッセイ
98%
mp
183-185 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
ketone
SMILES記法
Cc1cc2OC=C(C=O)C(=O)c2cc1Cl
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-10-8(3-9(6)12)11(14)7(4-13)5-15-10/h2-5H,1H3
InChI Key
NULJNFUEBPQUNB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
402184-BULK:
402184-1G:
402184-VAR:
アクティブなフィルタ