Merck
543624
Sigma-Aldrich
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
97%
別名:
6-Fluoro-3-formylchromone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,080
¥4,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,080
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5FO3
CAS番号:
分子量:
192.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
155-160 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
ketone
SMILES記法
Fc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5FO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
InChI Key
VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
アプリケーション
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde may be used in the synthesis of the following fluorine-containing chromone-tetrazoles:[1]
  • 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
  • 3-((1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chrome-4-one
  • 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)(phenylamino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
  • 3-((1-(tert-butyl)-1H-tetrazol-5-yl)((4-chlorophenyl)amino)methyl)-6-fluoro-4H-chromen-4-one
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
543624-BULK:
543624-1G:
543624-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pedro A Cano et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12436-12449 (2015-07-18)
In vitro studies to fourteen previously synthesized chromone-tetrazoles and four novel fluorine-containing analogs were conducted against pathogenic protozoan (Entamoeba histolytica), pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus), and human fungal pathogens (Sporothrix schenckii, Candida albicans, and Candida tropicalis), which have