Merck
E49207
Sigma-Aldrich
2-エチルチオフェン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,500
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8S
CAS番号:
分子量:
112.19
Beilstein:
105402
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1cccs1
InChI
1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
85.3 °F - closed cup
引火点(℃)
29.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E49207-25G:
E49207-BULK:
E49207-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1