Merck
732931
Sigma-Aldrich
6-メトキシクロモン-3-カルボキシアルデヒド
別名:
3-ホルミル-6-メトキシクロモン, 6-メトキシ-4-オキソ-4H-クロメン-3-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥23,880
¥23,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥23,880
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8O4
CAS番号:
分子量:
204.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
162-166 °C
官能基
aldehyde
ketone
SMILES記法
COc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H8O4/c1-14-8-2-3-10-9(4-8)11(13)7(5-12)6-15-10/h2-6H,1H3
InChI Key
ILFXSWVYDSZVBC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
732931-BULK:
732931-250MG:
732931-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)