アッセイ
99%
mp
190-193 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
ketone
SMILES記法
[H]C(=O)C1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C10H5BrO3/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(13)6(4-12)5-14-9/h1-5H
InChI Key
PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
402168-BULK:
402168-5G:
402168-1G:
402168-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック