Merck
303518
Sigma-Aldrich
酸化タンタル(V)
99% trace metals basis
別名:
五酸化タンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ta2O5
CAS番号:
分子量:
441.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tantalum
密度
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI Key
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tantalum pentoxide is dielectric in nature making it useful for making capacitors in the electronics industry.
アプリケーション
Tantalum oxide is intermixed with silicon in gate dielectric structures. It may be used to synthesize hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves.Ion-beam sputter deposition of tantalum oxide films was investigated for possible optical coating applications.It may be used in making optical glass for lenses and in electronic circuits.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
303518-100G:4548173936413
303518-BULK:
303518-VAR:
303518-25G:4548173936420
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of oxygen content on the optical properties of tantalum oxide films deposited by ion-beam sputtering.
H Demiryont et al.
Applied optics, 24(4), 490-490 (1985-02-15)
Synthesis and characterization of hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves.
Antonelli DM and Ying JY
Chemistry of Materials, 8(4), 874-881 (1996)
Intermixing at the tantalum oxide/silicon interface in gate dielectric structures.
Alers GB, et al.
Applied Physics Letters, 73(11), 1517-1519 (1998)