Merck
204536
Sigma-Aldrich
酸化タンタル(V)
<20 μm, 99.99% trace metals basis
別名:
五酸化タンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥20,400
50 G
¥66,600
¥20,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥20,400
50 G
¥66,600
About This Item
化学式:
Ta2O5
CAS番号:
分子量:
441.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38180602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tantalum
粒径
<20 μm
密度
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI Key
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ta2O5(五酸化タンタル)は、高い屈折率(n=2.02~2.16)、高い誘電率、ワイドバンドギャップ(4.0~4.5eV)および広い透過スペクトルを示す遷移金属酸化物です。マイクロエレクトロデバイスで使用される非シリコン誘電体材料で、次世代のマルチチップモジュールにとって理想的な容量性材料です。酸性度が高いため、アルカンの酸化と汚染削減の触媒として機能します。さらに、リチウム電池の電極のアノード酸化にも使用され、成功しています。
アプリケーション
  • 分光電気化学的応用に向けた二重層ナノ粒子スタック:この研究では、高い屈折率と誘電特性により分光電気化学的応用に大きな可能性を持つタンタル(V)酸化物を組み込んだ二重層ナノ粒子スタックの開発について考察しています(Frank et al., 2012)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204536-5KG:
204536-50G:4548173930404
204536-10G:4548173930398
204536-BULK:
204536-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)