Merck
399108
Sigma-Aldrich
フッ化タングステン(VI)
≥99.9%
別名:
六フッ化タングステン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
WF6
CAS番号:
分子量:
297.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品399108は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
≥99.9%
フォーム
gas (compressed)
bp
17.5 °C (lit.)
mp
2.3 °C (lit.)
SMILES記法
F[W](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI Key
NXHILIPIEUBEPD-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tungsten hexafluoride may be used as a precursor to prepare tungsten (VI) oxide.[1]
包装
Packaged in cylinders.
おすすめ製品
A stainless steel control valve or gas regulator is recommended.
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399108-225G:4548173143118
399108-450G:4548173143125
399108-BULK:
399108-450G-PW:
399108-225G-PW:
399108-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical vapor deposition of tungsten oxide.
Kirss RU and Meda L
Applied Organometallic Chemistry, 12(3), 155-160 (1998)
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the cylinder pressure of the gas in 399108-225G?
    1 回答
    1. This compound has a boiling point of 17.5°C. The material is chilled at the time of packaging and dispensed in liquid form, the lecture bottle is not pressurized. According to the literature, Tungsten(VI) fluoride has a vapor pressure of approximately 2.4 psig at room temperature. Thus, the bottle pressure is slightly above atmospheric.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  3. What are the dimensions of the steel cylinders for 399108, Tungsten(VI) fluoride?
    1 回答
    1. Both SKUs of product 399108 are in the same 440 ml carbon steel lecture bottle, CY9211 or Z175544 (same bottle).  The dimensions for that bottle are 2 diameter and 12.75 in. from the bottom to the nozzle on the valve."