Merck
366153
Sigma-Aldrich
ニトロニウムテトラフルオロボラート
≥95%
別名:
Nitronium fluoroborate, Nitronium tetrafluoroboron, Nitryl fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NO2BF4
CAS番号:
分子量:
132.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[N+]=O.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
InChI Key
RGVZMPONLYFINH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ニトロニウム・テトラフルオロほう酸(NO2BF4)は、
  • 強力かつ選択的なドーパミンD1受容体拮抗薬としてのSCH 39166類似体、
  • 抗けいれん薬SB-406725A、
  • 抗がん剤としてプラステロンとプレグネノロンに結合したクロラムブシルのニトロ誘導体、
  • 電位差測定カリウム・イオン・センサー形成用ナノサイズ・クリプトメレン粒子、
  • ニトロおよびアミノインドール誘導体、
  • 硫酸還元細菌の代謝影響因子としてのヒドロキシニトロアルキル・エステル、
  • 神経変性疾患でのニトロ化ストレス発生をモニターする蛍光プローブを調製するための反応物質として使用できます。
NO2BF4は、プラグイン・ハイブリッド車に要求される大規模用途向け高出力リチウムイオン電池技術での酸化剤としても使用されます。
以下を調製するための反応物質:
  • 強力かつ選択的なドーパミンD1受容体拮抗薬としてのSCH 39166類似体
  • 抗けいれん薬SB-406725A
  • 抗がん剤としてプラステロンとプレグネノロンに結合したクロラムブシルのニトロ誘導体
  • 電位差測定カリウム・イオン・センサー形成用ナノサイズ・クリプトメレン粒子
  • ニトロおよびアミノインドール誘導体
  • 硫酸還元細菌の代謝影響因子としてのヒドロキシニトロアルキル・エステル
  • 神経変性疾患におけるニトロ化ストレスの発生をモニターする蛍光プローブ
  • プラグイン・ハイブリッド車に要求される大規模用途向け高出力リチウムイオン電池技術における酸化剤として使用されます
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
366153-25G:4548173140407
366153-BULK:
366153-5G:4548173140414
366153-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The Development of a New Manufacturing Route to the Novel Anticonvulsant, SB-406725A.
Walker MD, et al.
Organic Process Research & Development, 14(1), 108-113 (2009)
To determine the cytotoxicity of chlorambucil and one of its nitro-derivatives, conjugated to prasterone and pregnenolone, towards eight human cancer cell-lines.
Shervington LA, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 44(7), 2944-2951 (2009)
Nitration of dimethyl 1-substituted indole-2, 3-dicarboxylates: synthesis of nitro-and aminoindole derivatives.
Miki Y, et al.
Heterocycles, 71(11), 2457-2463 (2007)
Mechanism-based molecular design of highly selective fluorescence probes for nitrative stress.
Ueno T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(33), 10640-10641 (2006)
Preparation and electrochemical properties of nano-sized cryptomelane particles for the formation of potentiometric potassium ion sensors.
Sauvage F, et al.
Microchimica Acta, 164(3-4), 363-369 (2009)