Merck
105740
Sigma-Aldrich
α,α′-ジクロロ-p-キシレン
98%
別名:
1,4-ビス(クロロメチル)ベンゼン, p-キシリレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2Cl)2
CAS番号:
分子量:
175.06
Beilstein:
774706
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
254 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES記法
ClCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
InChI Key
ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α,α'-ジクロロ-p-キシレンはシアノ酢酸t-ブチルと相関移動触媒重縮合を起こし炭素-炭素鎖ポリマーを形成します
アプリケーション
α,α'-ジクロロ-p-キシレンは、化学蒸着(CVD)重合法によるポリ(パラフェニレンビニレン(PPV)ナノチューブおよびナノロッドの調製に使用されるモノマーです。α,α'-ジクロロ-p-キシレンは、得られるPPV ポリマー層の組成およびルミネッセンス特性に対するCVDモノマーの選択と反応条件の影響について調べる研究で使用されました
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
105740-VAR:
105740-BULK:
105740-25G:
105740-100G:
105740-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of carbon-carbon chain polymer by phase-transfer-catalyzed polycondensation of α, α'-dichloro-p-xylene with t-butyl cyanoacetate.
Imai Y, et al.
Journal of Polymer Science - Part C: Polymer Letters, 19(4), 205-210 (1981)
Preparation of PPV nanotubes and nanorods and carbonized products derived therefrom.
Kim K and Jin J.
Nano Letters, 1(11), 205-210 (1981)
Poly (p-phenylene vinylene) prepared by chemical vapor deposition: Influence of monomer selection and reaction conditions on film composition and luminescence properties.
Vaeth KM and Jensen KF.
Macromolecules, 31(20), 6789-6793 (1998)
Contact dermatitis caused by "chloromethyl heterocyclic intermediates".
H Ippen
Contact dermatitis, 16(1), 52-52 (1987-01-01)
Jing-Wei Xu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 133, 148-155 (2015-06-22)
Electrospun nanofibers with antibacterial activity are greatly promising for medical treatment and water purification. Herein we report antibacterial nanofibers electrospun from a series of poly(dimethylamino ethyl methacrylate-co-alkyl methacrylates) (poly(DMAEMA-co-AMA)) and to distinguish the effects of free and cross-linked cations derived