Merck
384267
Sigma-Aldrich
3-ブテン酸メチル
95%
別名:
ビニル酢酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,920
5 G
¥72,070
¥20,920
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,920
5 G
¥72,070
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1741732
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,920
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
ester
SMILES記法
COC(=O)CC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
GITITJADGZYSRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メチル3-ブテン酸エステルは、オレフィンエステルです。鉄カルボニルによって促進される異性体化を受け、α,β-不飽和エステルを生成することが報告されています。[1] (-)-コカインの閃光真空熱分解における反応生成物の1つです。[2] メチル3-ブテン酸エステルのH2およびCH4化学イオン化質量スペクトルが報告されています。[3]
アプリケーション
メチル3-ブテン酸エステルは、分子間オレフィン交差メタセシスを使用した、ジペプチドオレフィン同配体の合成に使用されます。[4]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
384267-VAR:
384267-1G:
384267-250MG:
384267-5G:
384267-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The flash vacuum thermolysis of (-)-cocaine.
Sisti NJ, et al.
Tetrahedron Letters, 30(44), 5977-5980 (1989)
Site of protonation in the chemical ionization mass spectra of olefinic methyl esters.
Harrison AX and Ichikawa H.
Org. Mass Spectrom., 15(5), 244-248 (1980)
Kuo-Chen Shih et al.
The Journal of organic chemistry, 61(22), 7784-7792 (1996-11-01)
Ultraviolet photolysis of stoichiometric amounts of methyl oleate and Fe(CO)(5) in hexanes solvent at 0 degrees C gives Fe(CO)(3)(eta(4)-alpha,beta-ester) in which the alpha,beta-unsaturated ester isomer of methyl oleate is stabilized by eta(4)-oxadiene pi coordination of the olefin and ester carbonyl
Melissa M Vasbinder et al.
The Journal of organic chemistry, 67(17), 6240-6242 (2002-08-17)
An approach to the synthesis of dipeptide olefin isosteres using intermolecular olefin cross-metathesis is presented. In particular, a synthesis of the Pro-Gly isostere (1) is reported. Conversion of N-BOC-proline into the corresponding vinyl-substituted carbamate provides the N-terminal cross-metathesis partner (2).
Rachel Chapla et al.
Polymers, 12(12) (2020-12-20)
Local mechanical stiffness influences cell behavior, and thus cell culture scaffolds should approximate the stiffness of the tissue type from which the cells are derived. In synthetic hydrogels, this has been difficult to achieve for very soft tissues such as