Merck
127787
Sigma-Aldrich
クロトノイルクロリド
technical grade, 90%
別名:
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCOCl
CAS番号:
分子量:
104.53
Beilstein:
506118
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
technical grade
アッセイ
90%
含みます
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
120-123 °C (lit.)
密度
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI Key
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化クロトノイルは、α,β-不飽和エステルの合成に使用されます[1]
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
127787-5G:4548173983219
127787-1KG:
127787-BULK:
127787-500G:4548173983202
127787-100G:4548173983196
127787-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)