蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−22.5 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
InChI Key
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
245925-500G:
245925-VAR:
245925-25G:
245925-5G:
245925-250G:
245925-BULK:
試験成績書(COA)