Merck
311200
Sigma-Aldrich
4-メチル-3-ペンテン-1-オール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C\CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2)4-3-5-7/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
FKKLUOCEIANSFL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Methyl-3-penten-1-ol was used in the synthesis of tetrahydrofuro[3,2-c]benzothiopyran with a trans:cis ratio of 78:22.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
311200-BULK:
311200-VAR:
311200-250MG:
311200-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A facile and efficient one-pot synthesis of thiochromans from bis (2-formylphenyl) disulfide and alkenols via iodine-promoted generation and subsequent intramolecular cycloaddition of< i> ortho</i>-thiobenzoquinone methides.
Tetrahedron Letters, 44(34), 6513-6517 (2003)