Merck
766267
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) acetate
97%
別名:
(Acetato)chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), RuCl(OAc)(PPh3)3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥26,800
¥26,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥26,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H48ClO2P3Ru
CAS番号:
分子量:
982.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
223-244 °C
SMILES記法
CC(=O)O[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.C2H4O2.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2(3)4;;/h3*1-15H;1H3,(H,3,4);1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
CBECNVOKQNQZIN-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766267-BULK:
766267-2G:
766267-500MG:
766267-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)