Merck
262005
Sigma-Aldrich
ヘキサアンミンルテニウム(III)クロリド
98%
別名:
Hexaammineruthenium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ru(NH3)6]Cl3
CAS番号:
分子量:
309.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
InChI
1S/3ClH.6H3N.Ru/h3*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサアミンルテニウムIII/II (HexRu(III)|HexRu(II))対は、その化学的および電気化学的可逆性により一般的に使用されている、電気化学的酸化還元対です。
アプリケーション
塩化ヘキサアンミンルテニウム(III)は、以下を調製するための前駆体として使用できます:
  • CO2水素化のためのRu/Al2O3触媒。
  • 二金属錯体([Ru(NH3)6][Ag(CN)2]3·2H2O)。
  • クロロペンタアンミンルテニウム(III)クロリド。
小規模および高スループット用途には、ChemBeads(932183)としても入手できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
262005-VAR:
262005-100G:
262005-250MG:
262005-BULK:
262005-5G:
262005-1G:
262005-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Measurement of the diffusion coefficients of [Ru (NH3) 6] 3+ and [Ru (NH3) 6] 2+ in aqueous solution using microelectrode double potential step chronoamperometry.
Wang Y, et al,
Journal of Electroanalytical Chemistry, 652(1-2), 13-17 (2011)
Assisted self-association of dicyanoaurate,[Au (CN) 2]-, and dicyanoargentate,[Ag (CN) 2]-, through hydrogen bonding to metal ammonia complexes
Pham D, et al.
Inorganica chimica acta, 358, 4261-4269 (2005)
Juan Yao et al.
The Analyst, 142(21), 4116-4123 (2017-10-11)
An isothermal, enzyme free, ultra-specific and ultra-sensitive protocol for electrochemical detection of miRNAs is proposed based on the toehold-mediated strand displacement reaction (SDR) and non-enzymatic catalytic hairpin reaction (CHA) recycling. The SDR was first triggered only in the presence of
Binuclear complexes of ruthenium ammines.
Creutz C and Taube H
Journal of the American Chemical Society, 95(4), 1086-1094 (1973)
Qian Yang et al.
Nanoscale, 9(46), 18523-18528 (2017-11-23)
A molecular check valve is a nanomachine that enables unidirectional molecular transport. In this work, we report a novel molecular check valve fabricated by asymmetric modification of a silica nanoporous membrane (SNM) consisting of parallel nanochannels with a diameter of