Merck
372625
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedimethanol
97%
別名:
1,1′-フェロセニルビス(メタノール), シクロペンタジエンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14FeO2
CAS番号:
分子量:
246.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].OC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-4,7H,5H2;
InChI Key
ZFFYTNSKVXIYIE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
372625-100MG:
372625-500MG:
372625-VAR:
372625-5G:
372625-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haipeng Xiang et al.
Nanoscale, 10(28), 13572-13580 (2018-07-06)
A sandwich-type electrochemical immunosensor for sensitive detection of a tumor marker, α-fetoprotein (AFP), was fabricated by employing polydopamine-detection antibody nanoparticles (PDANPs-Ab2) as selective redox cycling-based signal amplifiers on an electrodeposited nano-gold electrode. In this research, PDANPs prepared through oxidative polymerization