Merck
フェロセン
フェロセンは、オレンジ色の結晶性有機金属化合物で、化学式はFe(C5H5)2です。フェロセンは、一般的にサンドイッチ化合物と呼ばれており、幅広い有機溶媒には良好な溶解性がありますが、水には不溶です。驚異的安定性を持つこの化合物は、173 °Cで融解し、昇華により容易に精製できます。
フェロセンの特徴的な構造では、中央の鉄(Fe)原子が2つの平行した平面状のシクロペンタジエニル環(C5H5)に挟まれています。シクロペンタジエニル環の鉄原子と炭素原子との間には強い結合が形成され、安定した対称的な芳香族サンドイッチ型配置が作られます。メタロセンとしても知られるこの独自の構造は、フェロセンに優れた安定性と反応性をもたらし、そのためフェロセンは触媒作用と材料科学において多様な用途を有する有機金属化学における基礎となっています。フェロセンは、メタロセン化学の開発と理解において歴史的に重要な役割を果たしており、最終的に1973年のErnst Otto FischerとGeoffrey Wilkinsonのノーベル賞受賞につながりました。
フェロセンは、非対称フェロセン配位子の合成において重要な要素となっており、この非対称フェロセン配位子は、クロスカップリング、水素付加、アリル置換、ヒドロホルミル化、アルドール反応などのさまざまな化学反応において触媒として利用されています。また、CVD(化学蒸着)により2次元的六角形配列のメソポーラスカーボン(CMK-5)の製造にも使用されています。この材料は、メタノールの酸化において効果的な触媒担体として機能します。
詳細はこちら
製品
関連性で並べ替え
1~20/25を表示
表示を変更する
1~20/25を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/25を表示しました。
ページ 1 2
1 / 2 ページ
触媒としてのフェロセン
フェロセンとその置換誘導体はいずれも、独自の電子的・構造的特性を持つため、触媒作用において広く使用されています。フェロセンは、酸化還元活性を有しており、Fe(II)とFe(III)の酸化状態で存在しているため、電子伝達プロセスにおいて使用することができます。クロスカップリング反応において、フェロセンは触媒として機能し、複雑な分子を得るための有機合成において不可欠な炭素-炭素結合または炭素-ヘテロ原子結合の形成を促進します。
アセチルフェロセン
フェロセン由来のアセチルフェロセンは、有機金属化合物であり、アセチル基が結合したシクロペンタジエニル鉄(II)中心が特徴です。この化合物は、有機合成において重要な中間体であり、アシル化や置換反応に能動的に関与します。鉄中心に起因する酸化還元活性のため、アセチルフェロセンは触媒作用、主にレドックス法に利用できます。その独自の電子的・構造的特性は材料科学で応用され、特性が強化された新素材の開発に貢献しています。またアセチルフェロセンは、水酸化ホウ素ナトリウム存在下の還元を介した1-フェロセニルエタノールの合成のための前駆体としても使用されます。  
フェロセン骨格を有するホスフィン配位子が開発されており、これはフェロセンユニットの構造的硬直性と電子が豊富な性質を利用しています。これらの配位子は、望ましい立体的・電子的特性を持っているため、さまざまなCsp2-Csp3 (アリール/ヘテロアリール – アルキル)カップリング反応に特に適しています。