Merck
303690
Sigma-Aldrich
ヘキサアミンルテニウム(II)クロリド
99.9% trace metals basis
別名:
塩化ルテニウム(III)六アンモニア物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,000
1 G
¥41,400
5 G
¥120,000
¥14,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,000
1 G
¥41,400
5 G
¥120,000
About This Item
化学式:
[Ru(NH3)6]Cl2
CAS番号:
分子量:
273.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Ru++]
InChI
1S/2ClH.6H3N.Ru/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
SHHNQLHKJVODTN-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
塩化ヘキサアンミンルテニウム(II)は、水にわずかに溶ける黄色の結晶性配位化合物です。水素化、異性化、酸化反応などの幅広い化学反応において触媒として作用します。電気分析技術における酸化還元プローブとしても使用されます。[1] [2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
303690-250MG:
303690-5G:
303690-VAR:
303690-BULK:
303690-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of Nanoporous Gold Thin Film Morphology on Electrochemical DNA Sensing
Pallavi Daggumati, et al.
Analytical Chemistry, 87, 8149-8156 (2015)
Activated Carbon-Supported Ruthenium as a Catalyst for the Solvent- and Initiator-Free Aerobic Epoxidation of Limonene
Sara Madadi and Serge Kaliaguine
ACS sustainable chemistry & engineering, 9, 10557-10568 (2021)
Giulia Selvolini et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(14) (2019-07-25)
In this work, we report the development of a simple and sensitive sensor based on graphite screen-printed electrodes (GSPEs) modified by a nanocomposite film for dopamine (DA) detection. The sensor was realized by electrodepositing polyaniline (PANI) and gold nanoparticles (AuNPs)
Jiachao Yu et al.
Analytical chemistry, 86(16), 8129-8135 (2014-07-19)
Evaluating the kinetics of biological reaction occurring in confined nanospaces is of great significance in studying the molecular biological processes in vivo. Herein, we developed a nanochannel-based electrochemical reactor and a kinetic model to investigate the immunological reaction in confined
資料
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
バイオエタノールからの持続可能な水素製造は、化石燃料供給が減少する中で牽引役となっています。