アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H7O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-5H,1H3;1-5H;
InChI Key
PHMAOJNZIFULOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 水素化ホウ素ナトリウムの存在下での還元により1-フェロセニルエタノールを合成するための前駆体。
- L-システインの測定に使用できるカーボンペースト電極(CPE)を修飾するためのMgOナノ粒子と共に使用する電気活性化合物。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
106860-100G:
106860-25G:
106860-VAR:
106860-BULK:
106860-5G:
試験成績書(COA)