Merck
368881
Sigma-Aldrich
ファストレッドTR塩 ヘミ(亜鉛クロリド)塩
Dye content 15 %
別名:
4-クロロ-2-メチルベンゼンジアゾニウム塩, アゾイックジアゾ No. 11
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,100
¥13,100
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
CAS番号:
分子量:
257.19
カラーインデックス番号:
37085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥13,100
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 15%
λmax
284 nm
&ε; (減衰係数)
≥3000 at 281-287 nm in water at 0.006 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fast Red TR is a diazonium dye. It serves as a chromogenic substrate for alkaline phosphatase (AP), a common antibody conjugate widely used fin immunohistochemical applications.
アプリケーション
Fast Red TR Salt hemi (zinc chloride) salt has been used in the preparation of staining solutions to stain TRACP (tartrate-resistant acid phosphatase). It is also used for the detection of alkaline phosphatase.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
368881-VAR:
368881-BULK:
368881-25G:
368881-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of monoterpenes on the formation and activation of osteoclasts in vitro
Dolder S
Journal of Bone and Mineral Research, 21(4), 647-655 (2006)
Reliability of new poly (lactic-co-glycolic acid) membranes treated with oxygen plasma plus silicon dioxide layers for pre-prosthetic guided bone regeneration processes
Castillo-Dali G
Medicina Oral, patologia Oral y cirugia Bucal, 22(2), e242-e250 (2017)
Kessler C
Nonradioactive Labeling and Detection of Biomolecules (2012)
G Gundlach et al.
Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry. Zeitschrift fur klinische Chemie und klinische Biochemie, 18(10), 603-610 (1980-10-01)
In the course of studies on the optimization of a method for the continuous determination of acid phosphatase, the coupling of 1-naphthol with fast-red-TR was investigated: 1. In the presence of detergents or protein, the detection reaction gives a linear
An improved in situ hybridization method for the detection of fish pathogens.
McCarthy UM, Urquhart KL, and Bricknell IR
Journal of Fish Diseases, 31(9), 669-677 (2008)