スキップする
F3378
ファストブルーBB塩 ヘミ(亜鉛クロリド)塩
Dye content ≥80 %, Powder
別名:
4-アミノ-2,5-ジエトキシベンズアニリド, ジアゾ化 亜鉛複塩, 4-ベンゾイルアミノ-2,5-ジエトキシベンゼンジアミゾニウムクロリド ヘミ(亜鉛クロリド)塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥5,910
5 g
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥33,500
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥116,000
この商品について
化学式:
C17H18N3O3Cl · 1/2 ZnCl2
CAS番号:
分子量:
415.94
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-817-4
MDL number:
Colour Index Number:
37175
Beilstein/REAXYS Number:
1845288
¥5,910
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ファストブルーBB塩 ヘミ(亜鉛クロリド)塩, Dye content ≥80 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
157 °C
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCOc1cc([N+]#N)c(OCC)cc1NC(=O)c2ccccc2.CCOc3cc([N+]#N)c(OCC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C17H17N3O3.4ClH.Zn/c2*1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h2*5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
General description
ファストブルーBB塩ヘミ(亜鉛クロリド)、別名Clアゾイックジアゾ20(Cl 37175)、は、中程度のサイズの芳香族系を持つ親油性アミンを持ちます。亜鉛クロリド複塩として市販されています。
Application
ファストブルーBB塩は、腸クロム親和性細胞の染色に適しています。その用途は、Gomoriによる酵素組織化学で見られ、ベータグルクロニダーゼ活性やさまざまなペプチダーゼやプロテアーゼの組織化学的証明に適しています。また、血液塗抹標本や組織切片におけるセリンエステラーゼの証明などの酵素組織化学にも使用されます。ファストブルーBB塩は、アルカリホスファターゼ標識抗体を実証するための常用染色法として極めて重要な役割を果たしています。
ファストブルーBB塩ヘミ(亜鉛クロリド)は、細胞中のアルカリホスファターゼ染色で使用されています。
Preparation Note
精製済み
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D980544670F0500
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
hot water: 0.01 g/10 mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, ~95%
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)