濃度
2.0 M in toluene
密度
0.931 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Zn]C
InChI
1S/2CH3.Zn/h2*1H3;
InChI Key
AXAZMDOAUQTMOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- アルキンによるピリジン誘導体の立体選択的なC−2アルケニル化およびジアルケニル化によりモノアルケニル化産物を得るための触媒として、ニッケルと共に使用。[1]
- ジルコニウムテトライソプロポキシドの存在下で、ワンポット3成分カップリング反応を介してアルキルおよびアラルキル二級アミンのエナンチオ選択性合成を行う際の試薬として、アルデヒドおよび2-メトキシアニリンと共に使用。[2]
- 銅/キラルジホスフィン触媒の存在下におけるフルオロアルキル化ピルビン酸のメチル化のために、メチル化試薬として。[3]
- α-トリフルオロメチルケトンを生成するシリルエノールエーテルのラジカルトリフルオロメチル化の活性化剤として。[4]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
364401-500ML:4548173140117
364401-BULK:
364401-PZ:
364401-50ML:4548173140124
364401-VAR:
アクティブなフィルタ