Merck
220809
Sigma-Aldrich
ジエチル亜鉛 溶液
15 wt. % in toluene
別名:
亜鉛ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥29,900
800 G
¥79,800
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥29,900
800 G
¥79,800
About This Item
化学式:
(C2H5)2Zn
CAS番号:
分子量:
123.51
Beilstein:
3587207
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
15 wt. % in toluene
密度
0.915 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
InChI Key
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
CF3Iと共に、α,β-不飽和ケトンからα-トリフルオロメチルケトンのRh(I)触媒による合成で使用されます[1]。ジブロモフルオロ酢酸エステルとトリフェニルホスフィンを用いるカルボニル化合物のWittig反応用の促進剤で、α-フルオロアクリル酸エステルに誘導します[2]。環状無水物とのNi触媒カップリング[3]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
220809-800G:4548173117744
220809-BULK:
220809-VAR:
220809-100G:4548173117737
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 3409-3409 (2006)
Alkene-directed regioselective nickel-catalyzed cross-coupling of cyclic anhydrides with diorganozinc reagents.
Rebecca L Rogers et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(48), 9301-9304 (2007-11-07)
Organic Syntheses, 83, 177-177 (2006)
Efficient chirality switching in the addition of diethylzinc to aldehydes in the presence of simple chiral alpha-amino amides.
M Isabel Burguete et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(47), 9002-9005 (2007-09-26)
Weimin Lin et al.
The Journal of organic chemistry, 74(2), 645-651 (2008-12-06)
The application of a zinc carbenoid-mediated chain-extension reaction to a functionalized peptide isostere is reported. The cleavage site of human CVM protease was utilized as a target for testing the synthetic methodology. The utility of this chain-extension reaction is demonstrated