蒸気密度
4.98 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
699 °F
expl. lim.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- As a reactant in esterification [1], decarboxylative alkynylation [2], and preparation of alkyl coumarins via decarboxylative coupling reactions.[3]
- In the organocatalytic medium for the preparation of various 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones by Biginelli reaction.[4][5]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E29141-500ML:
E29141-2L:4548173948812
E29141-BULK:
E29141-10L:
E29141-1L:4548173948805
E29141-VAR:
E29141-2.5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック