グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
アッセイ
≥97.0% (CHNS)
フォーム
solid
mp
~230 °C (dec.)
SMILES記法
S1C=CS\C1=C2/SC=CS2.N#C\C(C#N)=C3\C=CC(\C=C3)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H
InChI Key
OIXMVDHMELKBDX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
90548-BULK-F:
90548-1G-F:4548173182971
90548-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック