Merck
746231
Sigma-Aldrich
Tetrathiafulvalene-d4
97 atom % D, 97% (CP)
別名:
Deuterated Tetrathiafulvalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4S4
分子量:
208.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])SC(S1)=C2SC([2H])=C([2H])S2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
FHCPAXDKURNIOZ-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
746231-VAR:
746231-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)